6-Bromo-2-ethoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300254-250MG
APOSOR300254-250MGEA
214
EUR
APOSOR300254-250MG
6-Bromo-2-ethoxyquinoline
6-Bromo-2-ethoxyquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Molecular Weight: 252,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27944300 CAS-Nummer: 1363386-54-2 |