Methyl 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300258-250MG
APOSOR300258-250MGEA
719
EUR
APOSOR300258-250MG
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂S Molecular Weight: 198.242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19703765 CAS-Nummer: 1256806-74-2 |