tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300259-250MG
APOSOR300259-250MGEA
246
EUR
APOSOR300259-250MG
tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11045435 CAS-Nummer: 1002355-91-0 |