2-(Hydroxymethyl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300264-250MG
APOSOR300264-250MGEA 226 EUR
APOSOR300264-250MG
2-(Hydroxymethyl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
2-(Hydroxymethyl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Formel: C₇H₆O₃
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01663152
CAS-Nummer: 644-17-7