8-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300267-250MG
APOSOR300267-250MGEA
284
EUR
APOSOR300267-250MG
8-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
8-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₅BrN₂OS Molecular Weight: 257,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561258 CAS-Nummer: 1594520-35-0 |