7-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300268-250MG
APOSOR300268-250MGEA
183
EUR
APOSOR300268-250MG
7-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
7-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₅BrN₂OS Molecular Weight: 257,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561260 CAS-Nummer: 1463501-47-4 |