5-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300269-250MG
APOSOR300269-250MGEA
238
EUR
APOSOR300269-250MG
5-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
5-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₅BrN₂OS Molecular Weight: 257,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561262 CAS-Nummer: 2231674-69-2 |