1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300272-1G OR300272-250MG OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA 0 EUR
APOSOR300272-1G APOSOR300272-250MG APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Formel: C₁₁H₉NO
Siedepunkt: 176 °C (12 mm Hg)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047620
CAS-Nummer: 56234-20-9