4-Bromo-1H-indole-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300306-250MG
APOSOR300306-250MGEA
270
EUR
APOSOR300306-250MG
4-Bromo-1H-indole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-indole-6-carbonitrile
Formel:
C₉H₅BrN₂ Molecular Weight: 221,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095209 CAS-Nummer: 374633-29-1 |