1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300345-1G
OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA
1080
EUR
APOSOR300345-1G
APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Formel:
C₉H₅N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06762717 CAS-Nummer: 28694-40-8 |