2-(Chloromethyl)-5-methyl-3-(methylthio)pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300375-250MG
APOSOR300375-250MGEA
1870
EUR
APOSOR300375-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methyl-3-(methylthio)pyridine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀ClNS·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27924167 CAS-Nummer: 1823869-97-1 |