6-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300391-250MG
APOSOR300391-250MGEA
98.6
EUR
APOSOR300391-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel:
C₆H₃BrIN₃ Molecular Weight: 323.917 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20923312 CAS-Nummer: 1305208-17-6 |