2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300502-1G
OR300502-500MG
APOSOR300502-1GEA
255
EUR
APOSOR300502-1G
APOSOR300502-500MG
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Formel:
C₇H₇NO₃ Schmelzpunkt: 247…250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09033815 CAS-Nummer: 38076-81-2 |