3-Hydroxy-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-hydroxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR300503-1G
APOSOR300503-1GEA
77
EUR
APOSOR300503-1G
3-Hydroxy-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
3-Hydroxy-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Molecular Weight: 156,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12131138 CAS-Nummer: 7251-53-8 |