Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300507-1G
APOSOR300507-1GEA
69.6
EUR
APOSOR300507-1G
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698068 CAS-Nummer: 372198-69-1 |