4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300508-1G
APOSOR300508-1GEA 171 EUR
APOSOR300508-1G
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₅H₉NO₂
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845728
CAS-Nummer: 64320-89-4