7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Amino-6-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR300510-1G
APOSOR300510-1GEA
0
EUR
APOSOR300510-1G
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formel:
C₇H₅N₅ Molecular Weight: 159,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00104599 CAS-Nummer: 89975-57-5 |