6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300511-1G
APOSOR300511-1GEA
60.9
EUR
APOSOR300511-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698063 CAS-Nummer: 944896-42-8 |