2-(4-Chlorophenyl)-2-morpholinoacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR300518-1G
APOSOR300518-1GEA 0 EUR
APOSOR300518-1G
2-(4-Chlorophenyl)-2-morpholinoacetonitrile
2-(4-Chlorophenyl)-2-morpholinoacetonitrile
Formel: C₁₂H₁₃ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173106
CAS-Nummer: 33599-26-7