Ethyl 2-ethyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300543-1G
APOSOR300543-1GEA
139
EUR
APOSOR300543-1G
Ethyl 2-ethyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl 2-ethyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159650 CAS-Nummer: 50920-64-4 |