5-Bromo-4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-4,6-dimethyl-2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 3-Bromo-5-carboxy-2,4-dimethyl-6-hydroxypyridine
OR300592-1G
APOSOR300592-1GEA 0 EUR
APOSOR300592-1G
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinic acid
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinic acid
Formel: C₈H₈BrNO₃
Molecular Weight: 246,058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19981490
CAS-Nummer: 339366-43-7