3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl N-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR300597-1G
APOSOR300597-1GEA
192
EUR
APOSOR300597-1G
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Formel:
C₁₂H₁₉NO₅ Molecular Weight: 257.29 g/mol Siedepunkt: 150 °C/0.375mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052440 CAS-Nummer: 170123-25-8 |