5-Methyl-2-[4-(nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300601-1G
APOSOR300601-1GEA
348
EUR
APOSOR300601-1G
5-Methyl-2-[4-(nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
5-Methyl-2-[4-(nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇N₃O₃ Molecular Weight: 205,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00186437 CAS-Nummer: 22815-99-2 |