Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR300631-1G OR300631-250MG
APOSOR300631-1GEA 169 EUR
APOSOR300631-1G APOSOR300631-250MG
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃S
Siedepunkt: 97…99 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040797
CAS-Nummer: 1198-44-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR