Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR300647-1G
OR300647-250MG
OR300647-5G
OR300647-10G
OR300647-25G
APOSOR300647-1GEA
0
EUR
APOSOR300647-1G
APOSOR300647-250MG
APOSOR300647-5G
APOSOR300647-10G
APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014619 CAS-Nummer: 15190-10-0 |