tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300652-25G
APOSOR300652-25GEA
127
EUR
APOSOR300652-25G
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179021 CAS-Nummer: 157634-02-1 |