2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300654-5G
APOSOR300654-5GEA
0
EUR
APOSOR300654-5G
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935958 CAS-Nummer: 163563-64-2 |