6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methoxyindole-2-carboxylic acid
OR300659-5G
APOSOR300659-5GEA
0
EUR
APOSOR300659-5G
6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01548823 CAS-Nummer: 16732-73-3 |