Methyl-2-chloro-2-formylacetate, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-chloro-3-oxopropanoate

OR300674-250MG
APOSOR300674-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR300674-250MG
Methyl-2-chloro-2-formylacetate, technische Qualität
Methyl-2-chloro-2-formylacetate
Formel: C₄H₅ClO₃
Molecular Weight: 136,54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15142843
CAS-Nummer: 20656-61-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR