2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methylsulphanyl-pyrimidine-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methylsulphanylpyrimidine
OR300689-100G
APOSOR300689-100GEA
62.5
EUR
APOSOR300689-100G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Molecular Weight: 158.18 g/mol |
MDL:
MFCD00006087 CAS-Nummer: 29639-68-7 |