2-Brom-4'-(methylsulfonyl)acetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 0 EUR
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Brom-4'-(methylsulfonyl)acetophenon
2-Brom-4'-(methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₉BrO₃S
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673134
CAS-Nummer: 50413-24-6
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR