2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-6-morpholinopyridine
OR300693-5G
APOSOR300693-5GEA 0 EUR
APOSOR300693-5G
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772824
CAS-Nummer: 332134-60-8