2-Phenylthiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300695-250MG
APOSOR300695-250MGEA
104
EUR
APOSOR300695-250MG
2-Phenylthiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Phenylthiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07376773 CAS-Nummer: 10058-38-5 |