Methyl 4-chlorobenzimidate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300716-1G
APOSOR300716-1GEA 0 EUR
APOSOR300716-1G
Methyl 4-chlorobenzimidate hydrochloride
Methyl 4-chlorobenzimidate hydrochloride
Formel: C₈H₈ClNO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031863
CAS-Nummer: 274932-39-7