Ethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR300717-1G
APOSOR300717-1GEA 89.9 EUR
APOSOR300717-1G
Ethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864941
CAS-Nummer: 40699-38-5