5-Amino-3-methyl-isothiazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Amino-4-cyano-3-methylisothiazole, 5-Amino-3-methylisothiazole-4-carbonitrile
OR300718-1G
APOSOR300718-1GEA
0
EUR
APOSOR300718-1G
5-Amino-3-methyl-isothiazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-isothiazole-4-carbonitrile
Formel:
C₅H₅N₃S Molecular Weight: 139,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03422694 CAS-Nummer: 41808-35-9 |