1,3-Dihydroindole-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300726-1G
APOSOR300726-1GEA
0
EUR
APOSOR300726-1G
1,3-Dihydroindole-2-thione
1,3-Dihydroindole-2-thione
Formel:
C₈H₇NS Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00129941 CAS-Nummer: 496-30-0 |