4-Methoxybenzolcarboximidamidhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxybenzimidamide hydrochloride
OR300727-5G
APOSOR300727-5GEA
88.6
EUR
APOSOR300727-5G
4-Methoxybenzolcarboximidamidhydrochlorid 97%
4-Methoxybenzolcarboximidamidhydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 186,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466114 CAS-Nummer: 51721-68-7 |