2-Amino-5-iodonicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-iodopyridine-3-carboxylic acid
OR300739-5G
APOSOR300739-5GEA
243
EUR
APOSOR300739-5G
2-Amino-5-iodonicotinic acid 95+%
2-Amino-5-iodonicotinic acid
Formel:
C₆H₅IN₂O₂ Molecular Weight: 264,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568356 CAS-Nummer: 54400-30-5 |