Ethylpyrazol-3-carboxylat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR300747-25G
APOSOR300747-25GEA
37.7
EUR
APOSOR300747-25G
Ethylpyrazol-3-carboxylat 99%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159643 CAS-Nummer: 5932-27-4 |