1-Ethyl-2-iodbenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR30075-100G OR30075-25G
APOSOR30075-100GEA 0 EUR
APOSOR30075-100G APOSOR30075-25G
1-Ethyl-2-iodbenzol
1-Ethyl-2-iodbenzol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 221 °C
Dichte: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040871
CAS-Nummer: 18282-40-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR