1-Cyano-1-(phenylamino)cyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Phenylaminocyclohexanecarbonitrile
OR300759-1G
APOSOR300759-1GEA
166
EUR
APOSOR300759-1G
1-Cyano-1-(phenylamino)cyclohexane
1-Cyano-1-(phenylamino)cyclohexane
Formel:
C₁₃H₁₆N₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08166730 CAS-Nummer: 64269-06-3 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)