3-Pyridyloxyessigsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300774-1G
APOSOR300774-1GEA 145 EUR
APOSOR300774-1G
3-Pyridyloxyessigsäure 98+%
3-Pyridyloxyessigsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039772
CAS-Nummer: 86649-57-2