Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR300792-1G
APOSOR300792-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300792-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 49…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08443874
CAS-Nummer: 85290-78-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR