2-Phenyl-2-(piperidin-1-yl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
α-(Piperidin-1-yl)phenylacetonitrile
OR300829-1G
APOSOR300829-1GEA
132
EUR
APOSOR300829-1G
2-Phenyl-2-(piperidin-1-yl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(piperidin-1-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₃H₁₆N₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023711 CAS-Nummer: 5766-79-0 |