4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30086-1G
OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA
34.8
EUR
APOSOR30086-1G
APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147.18 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C/0.5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052461 CAS-Nummer: 69395-13-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |