Methyl-2-morpholino-2-phenylacetate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300892-1G
APOSOR300892-1GEA
0
EUR
APOSOR300892-1G
Methyl-2-morpholino-2-phenylacetate hydrochloride
Methyl-2-morpholino-2-phenylacetate hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈ClNO₃ Molecular Weight: 271,75 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28099762 CAS-Nummer: 27594-62-3 |