Ethyl 2-(4-bromophenyl)thio-2-methylpropionate
Lieferant: Apollo Scientific
OR300897-1G
APOSOR300897-1GEA
0
EUR
APOSOR300897-1G
Ethyl 2-(4-bromophenyl)thio-2-methylpropionate
Ethyl 2-(4-bromophenyl)thio-2-methylpropionate
Formel:
C₁₂H₁₅BrO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122845 CAS-Nummer: 18527-15-6 |