1-tert-Butylguanidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300901-1G
APOSOR300901-1GEA
0
EUR
APOSOR300901-1G
1-tert-Butylguanidine hydrochloride
1-tert-Butylguanidine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₃N₃·ClH Molecular Weight: 151,638 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122847 CAS-Nummer: 26536-30-1 |