Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300903-1G
APOSOR300903-1GEA
0
EUR
APOSOR300903-1G
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁N₃·ClH Molecular Weight: 149,622 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25963774 CAS-Nummer: 49755-46-6 |